重要文件
KEY458252968
Key Organics / BIONET
4-cyanothiophene-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.16
MDL號碼:
Iupac Name
4-cyano-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3NO2S/c7-2-4-1-5(6(8)9)10-3-4/h1,3H,(H,8,9)
InChI 密鑰
ISGHIGMGRPSNGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/PS-3300
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/PS-3300
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)