重要文件
KEY407050968
Key Organics / BIONET
2-bromo-3-nonylthiophene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
289.28
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-3-nonylthiophene
Inchi Code
1S/C13H21BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-10-11-15-13(12)14/h10-11H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
RJVVYNBWIBWTKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2038
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2038
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)