重要文件
JWPH95E08C6B
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-furan-3-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.98
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromofuran-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNO/c6-5-1-4(2-7)3-8-5/h1,3H
InChI 密鑰
FHZRESZQRWJKKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1013
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1013