重要文件
JWPH3249EBB0
J & W Pharmlab LLC
2-(2H-Tetrazol-5-yl)-ethanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
114.11
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2H-tetraazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C3H6N4O/c8-2-1-3-4-6-7-5-3/h8H,1-2H2,(H,4,5,6,7)
InChI 密鑰
HVKDTPAQOXWHHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/85R0009
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/85R0009
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)