重要文件
JWPH3249C22C
J & W Pharmlab LLC
2,2,2-Trimethoxy-acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.15
MDL號碼:
Iupac Name
2,2,2-trimethoxyacetamide
Inchi Code
1S/C5H11NO4/c1-8-5(9-2,10-3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
InChI 密鑰
YOZNFBAWELBSTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0291
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0291
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)