重要文件
ENAH98EFDAA3
Enamine
5-(propan-2-yl)oxolan-3-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
128.17
MDL號碼:
Iupac Name
5-isopropyldihydrofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5(2)7-3-6(8)4-9-7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
KZSGEGRJWKIRMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306286
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306286
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)