重要文件
ENAH987FA7DA
Enamine
4-(bromomethylidene)oxane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.04
MDL號碼:
Iupac Name
4-(bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
JZESAPQXAJWSCQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)