重要文件
ENAH9851B6F1
Enamine
(7-methylquinolin-8-yl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.01
MDL號碼:
Iupac Name
7-methyl-8-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO2/c1-7-4-5-8-3-2-6-12-10(8)9(7)11(13)14/h2-6,13-14H,1H3
InChI 密鑰
BEWVXFMAVSQDIT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266703
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)