重要文件
ENAH961CEB2A
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.63
MDL號碼:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.ClH/c11-7(12)5-4-10-6(9-5)2-1-3-8-10;/h4,8H,1-3H2,(H,11,12);1H
InChI 密鑰
YMSWMFMBVUGJKK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695545
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695545
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)