重要文件
ENAH961CE556
Enamine
2-(2-chloro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.11
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2-chlorobenzofuran-5-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClNO.ClH/c11-10-6-8-5-7(3-4-12)1-2-9(8)13-10;/h1-2,5-6H,3-4,12H2;1H
InChI 密鑰
PQLHEUZAPIAOQH-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118142
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)