重要文件
ENAH961CE0FF
Enamine
4-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)butanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.27
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-9-10(4-2-6-12(16)17)8-11-5-3-7-14-13(11)15-9/h3,5,7-8H,2,4,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
CHCQBBWLZNOAGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735840
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)