重要文件
ENAH961CDEAF
Enamine
5-bromo-2,4-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
235.1
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c1-3-5(7(9)10)4(2)11-6(3)8/h1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
GISRVMJLLUHBAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7720062
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7720062
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)