重要文件
ENAH961CDB4F
Enamine
2-bromo-6-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.01
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-6-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrF4N/c8-5-3-1-2-4(13-5)6(9)7(10,11)12/h1-3,6H
InChI 密鑰
XZVSYJHCSLAZMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701327
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701327
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)