重要文件
ENAH961CD701
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
284.46
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO/c8-5-1-4(3-11)6(9)2-7(5)10/h1-3H
InChI 密鑰
GCHDSKJGALAZJO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)