重要文件
ENAH961CD512
Enamine
6-fluorospiro[3.3]heptane-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.19
MDL號碼:
Iupac Name
6-fluorospiro[3.3]heptane-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12FNO/c9-6-3-8(4-6)1-5(2-8)7(10)11/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
InChI 密鑰
QTURJSPXZKNPEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686524
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686524
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)