重要文件
ENAH961CD426
Enamine
3-hydrazinyl-5-methylpyridine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.08
MDL號碼:
Iupac Name
3-hydrazineyl-5-methylpyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-5-2-6(9-7)4-8-3-5;;/h2-4,9H,7H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
ZDYGMHDRQBVNAZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717734
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717734
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)