重要文件
ENAH961CD38A
Enamine
4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazine-1-carbonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
280.78
MDL號碼:
Iupac Name
4-(benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H13ClN2OS/c14-13(17)16-7-5-15(6-8-16)11-2-1-3-12-10(11)4-9-18-12/h1-4,9H,5-8H2
InChI 密鑰
OBBOYKSESXIIQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976181
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976181
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)