重要文件
ENAH95E73F2A
Enamine
thieno[3,2-b]thiophene-2-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.74
MDL號碼:
Iupac Name
thieno[3,2-b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClO2S3/c7-12(8,9)6-3-5-4(11-6)1-2-10-5/h1-3H
InChI 密鑰
BXAJDJLURXQMQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977437
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977437