重要文件
ENAH95E73F1A
Enamine
1-aminopropane-2-sulfonyl fluoride hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.63
MDL號碼:
Iupac Name
1-aminopropane-2-sulfonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8FNO2S.ClH/c1-3(2-5)8(4,6)7;/h3H,2,5H2,1H3;1H
InChI 密鑰
HPXUUESHNXFART-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158461
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158461
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)