重要文件
ENAH95E73A1B
Enamine
3-amino-5-methylbenzonitrile hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.63
MDL號碼:
Iupac Name
3-amino-5-methylbenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8N2.ClH/c1-6-2-7(5-9)4-8(10)3-6;/h2-4H,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
PYODOKSPCJJRNY-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126463
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)