重要文件
ENAH95E73A15
Enamine
4-(aminomethyl)pyrimidine-2-carbonitrile; 4-methylbenzene-1-sulfonic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
306.35
MDL號碼:
Iupac Name
4-(aminomethyl)pyrimidine-2-carbonitrile 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C6H6N4/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;7-3-5-1-2-9-6(4-8)10-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-2H,3,7H2
InChI 密鑰
MYFCGKNERZDTGH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438991
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438991
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)