重要文件
ENAH95E739C4
Enamine
2-cyclopropyl-5-fluoroaniline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.64
MDL號碼:
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-fluoroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-7-3-4-8(6-1-2-6)9(11)5-7;/h3-6H,1-2,11H2;1H
InChI 密鑰
UNXADQCEQIBPEB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194191
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194191
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)