重要文件
ENAH95E72F77
Enamine
2-(7-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonan-3-yl)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
407.47
MDL號碼:
Iupac Name
2-(7-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C24H25NO5/c26-22(27)11-16-12-24(15-30-16)9-10-25(14-24)23(28)29-13-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,16,21H,9-15H2,(H,26,27)
InChI 密鑰
XSGVESBLDAPUMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148072
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148072
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)