重要文件
ENAH95E72CAA
Enamine
N-[4,4-dimethyl-1-(methylamino)pentan-3-yl]acetamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.76
MDL號碼:
Iupac Name
N-(4,4-dimethyl-1-(methylamino)pentan-3-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O.ClH/c1-8(13)12-9(6-7-11-5)10(2,3)4;/h9,11H,6-7H2,1-5H3,(H,12,13);1H
InChI 密鑰
MKZBIOVQWSYSNE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147407
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147407
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)