重要文件
ENAH95E7291F
Enamine
methyl 6-ethenylpyridine-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.18
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 6-vinyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-3-7-5-4-6-8(10-7)9(11)12-2/h3-6H,1H2,2H3
InChI 密鑰
MJAGAAYXKQNLFQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311459
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311459
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)