重要文件
ENAH95E7248D
Enamine
methyl 2-cyclopropyl-3-oxobutanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
156.18
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2-cyclopropyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-5(9)7(6-3-4-6)8(10)11-2/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZVQAKWWLIQDQET-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22353906
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22353906
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)