重要文件
ENAH95E7238B
Enamine
(1R)-1-ethynyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
143.62
MDL號碼:
Iupac Name
(1R)-1-ethynyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N.ClH/c1-2-7-3-6(7)4-8-5-7;/h1,6,8H,3-5H2;1H/t6?,7-;/m0./s1
InChI 密鑰
YFCVZODUGSBUGT-JWOPXBRZSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112816
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112816
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)