重要文件
ENAH9453E354
Enamine
1-ethoxy-2-isocyanoethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
99.13
MDL號碼:
Iupac Name
1-ethoxy-2-isocyanoethane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-3-7-5-4-6-2/h3-5H2,1H3
InChI 密鑰
QMYVYGTXJJWLLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037917
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037917
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)