重要文件
ENAH9453E17D
Enamine
3-chloro-5-nitrothiophene-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.59
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-5-nitrothiophene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HClN2O2S/c6-3-1-5(8(9)10)11-4(3)2-7/h1H
InChI 密鑰
VUKOIEXGAHDWME-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563460
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563460
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)