重要文件
ENAH9453E033
Enamine
1-(6-methoxy-2-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.19
MDL號碼:
Iupac Name
1-(6-methoxy-2-methyl-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-8(7(2)11)4-5-9(10-6)12-3/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
QONJJSVSMLGKFB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7825753
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7825753
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)