重要文件
ENAH9453D7F4
Enamine
tert-butyl 4-[4-methyl-6-(trifluoromethanesulfonyloxy)pyrimidin-2-yl]piperidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
425.43
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-methyl-6-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)pyrimidin-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H22F3N3O5S/c1-10-9-12(27-28(24,25)16(17,18)19)21-13(20-10)11-5-7-22(8-6-11)14(23)26-15(2,3)4/h9,11H,5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
QUMWQSMSVXZKLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981324
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981324
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)