重要文件
ENAH9453D6C8
Enamine
5-azaspiro[2.4]heptane-4,7-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
125.13
MDL號碼:
Iupac Name
5-azaspiro[2.4]heptane-4,7-dione
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c8-4-3-7-5(9)6(4)1-2-6/h1-3H2,(H,7,9)
InChI 密鑰
MIUGIFANFIQFBK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100633
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100633
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)