重要文件
ENAH9453D674
Enamine
ethyl 4-(carboxy)piperazine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
220.66
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 4-(chlorocarbonyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13ClN2O3/c1-2-14-8(13)11-5-3-10(4-6-11)7(9)12/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
GGOLVOARSIMXMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976259
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)