重要文件
ENAH9453D4EA
Enamine
[2-chloro-5-(difluoromethyl)phenyl]methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.59
MDL號碼:
Iupac Name
(2-chloro-5-(difluoromethyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7ClF2O/c9-7-2-1-5(8(10)11)3-6(7)4-12/h1-3,8,12H,4H2
InChI 密鑰
LRXRMYNSCKNMJQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19517969
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19517969
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)