重要文件
ENAH942F2B95
Enamine
benzyl N-{5-amino-2,2-difluorospiro[2.3]hexan-1-yl}carbamate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
318.75
MDL號碼:
Iupac Name
benzyl (5-amino-2,2-difluorospiro[2.3]hexan-1-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16F2N2O2.ClH/c15-14(16)11(13(14)6-10(17)7-13)18-12(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,10-11H,6-8,17H2,(H,18,19);1H
InChI 密鑰
VEZHBSMYJDQHMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978028
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978028
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)