重要文件
ENAH942F2B5E
Enamine
tert-butyl N-[3-(aminomethyl)-4-methylphenyl]carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
236.31
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (3-(aminomethyl)-4-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-9-5-6-11(7-10(9)8-14)15-12(16)17-13(2,3)4/h5-7H,8,14H2,1-4H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
WAGFDSCFRHRODC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966551
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966551
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)