重要文件
ENAH93E75409
Enamine
[3-fluoro-4-(pyridin-3-yl)phenyl]methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
202.23
MDL號碼:
Iupac Name
(3-fluoro-4-(pyridin-3-yl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H11FN2/c13-12-6-9(7-14)3-4-11(12)10-2-1-5-15-8-10/h1-6,8H,7,14H2
InChI 密鑰
PTPASSTYFGJXOX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4312365
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4312365