重要文件
ENAH93E751C2
Enamine
3-aminopyrrolidine-1-carbonyl fluoride hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.6
MDL號碼:
Iupac Name
3-aminopyrrolidine-1-carbonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9FN2O.ClH/c6-5(9)8-2-1-4(7)3-8;/h4H,1-3,7H2;1H
InChI 密鑰
QTATZIJERULZMB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675649
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675649
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)