重要文件
ENAH93E74A33
Enamine
1,3-dimethyl 2-(1-aminoethyl)propanedioate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.65
MDL號碼:
Iupac Name
dimethyl 2-(1-aminoethyl)malonate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c1-4(8)5(6(9)11-2)7(10)12-3;/h4-5H,8H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
FEEDHTIITGXWFJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24804562
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24804562
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)