重要文件
ENAH93E7410E
Enamine
(1-fluorocyclohexyl)methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
132.18
MDL號碼:
Iupac Name
(1-fluorocyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H13FO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6H2
InChI 密鑰
CLRVUZYFZVVVBC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215436
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215436
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)