重要文件
ENAH93E73F43
Enamine
1-(2-chloro-5-fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
184.6
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-chloro-5-fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c1-2-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h1,3-5,9,12H
InChI 密鑰
CHHRDKDJIKCAKK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2617631
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2617631
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)