重要文件
ENAH9082345C
Enamine
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.18
MDL號碼:
mp
61-62
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c1-4-2-8-5(7-4)9-3-6-8/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
QMGBTAFRWOYLHS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
Melting Point
61-62
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)