重要文件
ENAH9082305A
Enamine
6,6-dioxo-6lambda6-thiaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
204.25
MDL號碼:
Iupac Name
6-thiaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid 6,6-dioxide
Inchi Code
1S/C8H12O4S/c9-7(10)6-4-13(11,12)5-8(6)2-1-3-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
DFNQWAAJEFJWJR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710143
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710143
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)