重要文件
ENAH90822FF9
Enamine
2-acetyl-5-fluorobenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.15
MDL號碼:
mp
121-126
Iupac Name
2-acetyl-5-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c1-6(12)9-3-2-8(10)4-7(9)5-11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
QPYDBZLGNHINTM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129244
Melting Point
121-126
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129244
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)