重要文件
ENAH90822A89
Enamine
2-[2,6-diethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
250.29
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2,6-diethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H18O4/c1-4-9-6-11(14(17)18-3)7-10(5-2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
FULKCSJIGLTLNA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7473380
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7473380
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)