重要文件
ENAH908226FF
Enamine
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
324.94
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrIO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
XMWZVLARPQXKRB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)