重要文件
ENAH90822182
Enamine
[1-(2-methylphenyl)pyrrolidin-3-yl]methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.27
MDL號碼:
Iupac Name
[1-(2-methylphenyl)-3-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-10-4-2-3-5-12(10)13-7-6-11(8-13)9-14/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
InChI 密鑰
KUAHZSNTKHCXPM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2663911
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2663911
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)