重要文件
ENAH90821F8D
Enamine
8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-ol hydrobromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
248.09
MDL號碼:
Iupac Name
8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H10FNO.BrH/c10-8-1-2-9(12)6-3-4-11-5-7(6)8;/h1-2,11-12H,3-5H2;1H
InChI 密鑰
KYFZKBJDCFKWMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543103
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543103
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)