重要文件
ENAH90821F6D
Enamine
7-hydroxy-3-iodo-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
279.04
MDL號碼:
Iupac Name
7-hydroxy-3-iodo-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H6IN3O2/c7-3-1-9-10-4(11)2-8-6(12)5(3)10/h1,4,11H,2H2,(H,8,12)
InChI 密鑰
WUSBYSNLOSAAEH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501202
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501202