重要文件
ENAH65927B9D
Enamine
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.28
MDL號碼:
Iupac Name
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H18N2/c12-9-11(5-7-13-8-6-11)10-3-1-2-4-10/h10,13H,1-8H2
InChI 密鑰
YTFWVNMSZMEAFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679